missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ester de pinacol de thiophène-2-acide boronique, 98%

Numéro de catalogue. AAH6381914
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAH6381914 25 g
AAH6381903 1 g
AAH6381906 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AAH6381914 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H6381914
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 193978-23-3 | C10H15BO2S | 210,098 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 193978-23-3
Formule moléculaire C10H15BO2S
Poids moléculaire (g/mol) 210.098
Numéro MDL MFCD05663878
Clé InChI FFZHICFAHSDFKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-thiopheneboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-thiophen-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-thienyl-1,3,2-dioxaborolane, thiophene-2-boronic acid pinacol ester, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl thiophene, thiophene-2-boronic acid, pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-thienyl, 4,4,5,5-tetramethyl-2-thien-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, pubchem18441
PubChem CID 10703628
Nom de l’IUPAC 4,4,5,5-tétraméthyl-2-thiophèn-2-yl-1,3,2-dioxaborolane
SOURIRES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=CS2

Spécifications

Nom ou substance chimique Thiophene-2-boronic acid pinacol ester
Point de fusion 65 °C à 70 °C
Quantité 25 g
Poids de formule 228.12
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide
TSCA Non
missing translation for 'storageNote' -30° à -10 °C
Recommended Storage Conserver à -20 °C

RUO – Usage réservé à la recherche