missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Solution d’acide thioglycolique, ∼80 dans l’eau, MilliporeSigma™ Supelco™
Spécifications
Spécifications
| Densité | 1,265 g/ml (à 20 °C) |
| CAS | 68-11-1 |
| Point d’éclair | 130 °C - Coupe fermée |
| Formule linéaire | HSCH2 COOH |
| Quantité | 1 L |
| Poids de formule | 92.12 |
| Concentration ou composition (par analyte ou composants) | 80% aq. soln. |