missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide thiocyanurique 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. T0935500G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T0935500G 500 g
T093525G 25 g
T0935100G 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. T0935500G Fournisseur TCI America Code fournisseur T0935500G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 638-16-4
Formule moléculaire C3H3N3S3
Poids moléculaire (g/mol) 177.258
Numéro MDL MFCD00006052
Clé InChI WZRRRFSJFQTGGB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trithiocyanuric acid, thiocyanuric acid, 1,3,5-triazine-2,4,6-trithiol, trismercaptotriazine, trimercaptocyanuric acid, cyanuric acid, trithio, usaf th-3, 1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trithione, s-triazine-2,4,6-trithiol, 2,4,6-triazinetrithiol
PubChem CID 1268121
Nom de l’IUPAC 1,3,5-triazinane-2,4,6-trithione
SOURIRES C1(=S)NC(=S)NC(=S)N1

Spécifications

Nom ou substance chimique Thiocyanuric Acid
Quantité 500 g
Poids de formule 177.26
Pourcentage de pureté ≥98,0% (T)
Forme physique Poudre cristalline
EINECSNumber (5)-1075
RTECSNumber XZ2830000
TSCA Oui