missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thioacétamide, 98%

Numéro de catalogue. AAA1292622
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAA1292622 100 g
AAA1292614 25 g
AAA1292636 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AAA1292622 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A1292622
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 62-55-5 | C2H5NS | 75,13 g/mol

La thioacétamide est utilisée dans l’analyse inorganique qualitative comme source in situ pour les ions sulfures. Il est utilisé en chimie analytique comme source de sulfure d’hydrogène. C’est un additif dans la réduction enantiosélective des esters bêta-céto avec la levure de boulanger immobilisée. Il est aussi utilisé comme agent vulcanisant du polymère et agent de réticulation.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Applications
La thioacétatide est utilisée dans l’analyse inorganique qualitative comme source in situ pour les ions sulfures. Il est utilisé en chimie analytique comme source de sulfure d’hydrogène. C’est un additif dans la réduction enantiosélective des esters bêta-céto avec la levure de boulanger immobilisée. Il est aussi utilisé comme agent vulcanisant du polymère et agent de réticulation.

Solubilité
Soluble dans l’éthanol, le benzène et l’éther pétrolier. Légèrement soluble dans l’eau et l’éther.

Notes
Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts et les bases fortes.

Identifiants chimiques

CAS 62-55-5
Formule moléculaire C2H5NS
Poids moléculaire (g/mol) 75.13
Numéro MDL MFCD00008070
Clé InChI YUKQRDCYNOVPGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thioacetamide, acetothioamide, thiacetamide, acetamide, thio, thioacetimidic acid, acetimidic acid, thio, usaf cb-21, usaf ek-1719, rcra waste number u218, acetic acid, thiono-, amide
PubChem CID 2723949
ChEBI CHEBI:32497
Nom de l’IUPAC éthanethioamide
SOURIRES CC(N)=S

Spécifications

Nom ou substance chimique Thioacetamide
Point de fusion 110 °C à 114 °C
Densité 1.37
Fourchette de pourcentages d’essai 98%
Quantité 100 g
Beilstein 506006
Indice de Merck 14,9319
Renseignements sur la solubilité Soluble dans l’éthanol, le benzène et l’éther pétrolier; Légèrement soluble dans l’eau et l’éther.
Poids de formule 75.13
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristalline
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category H302-H315-H319-H336-H351-H373
Hazard Statement GHS H Statement
H350-H302-H315-H319
Precautionary Statement P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P280i-P281-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P330-P332+P313-P362-P501c
EINECSNumber 200-541-4
RTECSNumber AC8925000
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche