missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thieno[3,2-b]thiophène-2-carboxylique Acide 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. T3156200MG
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T3156200MG 200 mg
T31561G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. T3156200MG Fournisseur TCI America Code fournisseur T3156200MG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 1723-27-9
Formule moléculaire C7H4O2S2
Poids moléculaire (g/mol) 184.23
Numéro MDL MFCD00115174
Clé InChI GVZXSZWCZGKLRS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thieno 3,2-b thiophene-2-carboxylic acid, thieno 3,2-b thiophene-5-carboxylic acid, thieno 3,2-b thiophene-2-carboxylicacid, thiopheno 3,2-b thiophene-2-carboxylic acid, zlchem 802, maybridge3_006605, thienothiophene carboxylic acid, 5-thieno 3,2-b thiophenecarboxylic acid, nuk
PubChem CID 660319
Nom de l’IUPAC Acide thiéno[3,2-b]thiophène-2-carboxylique
SOURIRES OC(=O)C1=CC2=C(S1)C=CS2

Spécifications

Nom ou substance chimique Thieno[3,2-b]thiophene-2-carboxylic Acid
Point de fusion 223 °C
Couleur Jaune
Quantité 200 mg
Poids de formule 184.23
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC,T)
Forme physique Poudre cristalline