missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thieno[2,3-b]thiophène 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. T27295G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T27295G 5 g
T27291G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. T27295G Fournisseur TCI America Code fournisseur T27295G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 250-84-0
Formule moléculaire C6H4S2
Poids moléculaire (g/mol) 140.218
Numéro MDL MFCD02824126
Clé InChI YHBTXTFFTYXOFV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,6-Dithiapentalene
PubChem CID 136062
Nom de l’IUPAC thieno[2,3-b]thiophène
SOURIRES C1=CSC2=C1C=CS2

Spécifications

Nom ou substance chimique Thieno[2,3-b]thiophene
Point de fusion 7 °C
Couleur Jaune
Point d’ébullition 226 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 140.22
Pourcentage de pureté ≥97,0% (GC)
Forme physique Liquide