missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ Thermowell™ Microplaques PCR en polypropylène à 96 puits en or
Description
Corning Thermowell Les microplaques PCR GOLD à 96 puits sont offertes en quatre formats pour assurer une flexibilité maximale et une adaptation parfaite à vos applications. Les microplaques PCR originales Thermowell de 96 puits sont à ajustement universel et peuvent être découpées en segments de 3 x 8 puits.
Spécifications
Spécifications
| Code-barres | No Barcode |
| Certifications/Conformité | DNase, sans RNase |
| Format | Standard |
| Couvercle | Sans couvercles |
| Array | 8 x 12 |
| Couleur | Transparent |
| Type de produit | PCR Microplate |
| Modèle de jupe | Pleins |
| Matériau | Polypropylène |
| Nb de puits | 96 |
| Afficher plus de résultats |