missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Supelco™ Thermogreen™ LB-2 Septa, Shimadzu Bouchon
Description
Pour utilisation avec :
- Minimisation de l’extraction ou de la perte d’analytes de la fibre de microextraction en phase solide (SPME) du flacon lors de l’analyse par GC-MS
- Éviter les fuites de gaz porteurs, les pics superflus et la contamination par phtalates dans les instruments GC
- À utiliser en complément d’un protège-aiguille épais pour éviter d’endommager les instruments GC de façon irréversible causés par des microseringues
- Ports d’échantillonnage influents dans les chromatographes en phase gazeuse
Specifications
Specifications
| Diamètre (métrique) externe | 6 mm |
| Nb par paquet | 10/Pk. |
| Modèle | Shimadzu Fiche |
| Gamme de produit | Thermogreen |
| À utiliser avec (équipement) | Shimadzu Chromatographes en phase gazeuse |
| Hauteur (métrique) | 9 mm |
| Type de produit | Septa, LB-2 |
Thermogreen est une marque déposée de Sigma-Aldrich Co. LLC