missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ BSA Protein Digest, niveau MS
Description
La Thermo Scientific Pierce norme BSA Protein Digest Standard, LC-MS Grade, est une digestion protéique validée optimisée pour être utilisée comme échantillon de contrôle qualité pour la chromatographie liquide (LC) et l’analyse par spectrométrie de masse (MS) d’échantillons protéomiques.
- Échantillon de contrôle positif - BSA digest optimisé et validé comme norme de contrôle qualité pour les applications de spectrométrie de masse
- Excellente couverture de séquence – plus de 85% de couverture de séquence
- Qualité peptidique validée - procédure de digestion optimisée pour minimiser les clivages manqués et la sur-alkylation
- Rigoureusement testé - digestion des protéines BSA de haute qualité et cohérente, documentée via des certificats d’analyse spécifiques au lot
- Stable - fourni dans un format stable lyophilisé
Spécifications
Spécifications
| À utiliser avec (équipement) | Spectromètre de masse |
| Type de produit | Digestion des protéines |
| Gamme de produit | Pierce |
| Contenu et stockage | Conserver au congélateur (-5 à -30 °C). |
| Matériau de départ | Peptides |
| Type de produit final | Peptides |
| Méthode de détection | Spectrométrie de masse |
| Étape du flux de travail | Étalonnage |
| Quantité | 1 NMOL |
| Forme | Solide |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.