missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ B-PER™ Réactif complet d’extraction des protéines bactériennes

Numéro de catalogue. PI89821
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
PI89821 250 mL
PI89822 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. PI89821 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 89821
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

Des ensembles de réactifs sont disponibles en formulations Tris et tampon phosphate; Les kits contiennent un réactif à base B-PER de Tris ainsi que des enzymes lysozymes et DNase I.

Lyse et extraction efficaces et douces d’E. coli et d’autres cellules bactériennes

  • Un réactif de lyse cellulaire facile à utiliser qui perturbe efficacement les cellules et solubilise les protéines natives ou recombinantes sans dénaturation
  • Tous B-PER les réactifs sont compatibles avec des applications en aval telles que la chromatographie d’affinité (par exemple, chromatographie d’affinité des métaux immobilisés, chromatographie au glutathion), SDS-PAGE et la quantification des protéines (par exemple, test Pierce BCA Protein, Pierce 660nm Protein Assay)
  • Cette formulation complète combine le réactif de lyse avec la lysozyme et une nucléase universelle permettant une extraction douce à la fois des bactéries à gram négatif et à gram positif
  • Selon l’application particulière, des inhibiteurs de protéase, des sels, des agents réducteurs, des dénaturants et des agents chélants peuvent être ajoutés au réactif.

Caractéristiques du réactif d’extraction B-PER de protéines bactériennes :

  • Détergent en tampon Tris avec lysozyme et nucléase universelle
  • Amélioration de la lyse cellulaire et de la digestion de l’ADN, libérant ainsi des protéines solubles et réduisant la viscosité pour augmenter les rendements
  • Récupération de protéines de gros poids moléculaire (protéines à fort poids moléculaire)
  • Équivalent économique du Merck Millipore Bugbuster™ Master Mix
  • Plus efficace que la sonication traditionnelle et les tampons de lyse faits maison typiques, dont plusieurs contiennent des détergents et des composants qui interfèrent avec les applications en aval

Spécifications

Formule Détergent propriétaire dans un tampon Tris de 20 mM, pH 7,5, contenant de la lysozyme et une nucléase universelle
Quantité 250 mL
Type de produit Réactif d’extraction des protéines bactériennes
Volume (métrique) 250 mL
Contenu et stockage Conserver à 4 °C.
Gamme de produit B-PER

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.