Learn More
Thermo Scientific™ SIGNAL Système d’hémoculture
Description
Détectez la croissance d'organismes aérobies, anaérobies et micro-aérophiles à partir d’échantillons sanguins à Thermo Scientific™ Oxoid™ SIGNAL l’aide du système d’hémoculture. SIGNAL Le système d’hémoculture est un système unique à flacon unique et à utilisation manuelle qui convient à tous les types de patients et à toutes les situations. Le système utilise un milieu de culture spécial qui permet de cultiver une large gamme d’organismes aérobies, anaérobies et microaérophiles dans un seul flacon. Un résultat positif est indiqué lorsque le mélange sang/bouillon est poussé dans le dispositif de signalisation par la pression créée par les organismes en croissance.
Le système sanguin est normalement un environnement stérile, donc la détection de bactéries dans le sang (bactériémie) est toujours anormale. Le dépistage précoce de la bactériémie est d’une importance capitale en raison des taux de mortalité élevés associés à cette affection.
Le système d’hémoculture SIGNAL est un système unique à flacon unique qui convient aussi bien aux échantillons adultes qu'aux échantillons pédiatriques. Il ne nécessite que l’équipement de laboratoire le plus basique, ce qui le rend adapté aux laboratoires à forte ou faible utilisation. Le système d’hémoculture SIGNAL est fabriqué conformément à la norme internationale de qualité ISO ISO 9001:2000 et porte le marquage CE conformément à la directive 98/79/CE relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.E sur le diagnostic in vitro.
- Des résultats faciles à lire : la SIGNAL système d’hémoculture détecte les gaz produits lors du métabolisme des organismes, ce qui provoque une augmentation de la pression dans le flacon scellé, forçant une partie de la solution sanguine/bouillon à pénétrer dans le dispositif de chambre d’indicateur de croissance SIGNAL, donnant ainsi un affichage positif clair et visuel.
- Contamination réduite : le couvercle amovible du dispositif indicateur permet de prélever des échantillons directement dans la chambre d'échantillonnage, plutôt que dans le bouillon en bouteille, ce qui réduit le risque de contamination potentielle.
- Rentable : ne nécessite pas d’équipement de laboratoire sophistiqué, une seule bouteille suffit pour détecter la plupart des organismes aérobies, anaérobies et microaérophiles.
- Capacités supplémentaires : bien qu’il soit principalement conçu pour la culture d’organismes à partir d’échantillons de sang humain, le système de culture sanguine SIGNAL est également efficace pour récupérer des organismes provenant d’autres liquides biologiques, notamment les articulations, l’abdomen et la dialyse péritonéale continue (CAPD). Il s’est également révélé efficace pour un usage vétérinaire.
SIGNAL Le système d’hémoculture est livré complet avec des flacons d’hémoculture remplis de milieu d’hémoculture et des indicateurs de croissance.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Remel™ et Oxoid™ les produits font maintenant partie de la Thermo Scientific marque.
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | SIGNAL Système d’hémoculture |
| Détecte | Organismes aérobies, anaérobies et micro-aérophiles provenant d’échantillons sanguins |
| Comprend | Un flacon scellé pour hémoculture contenant 80 ml de milieu bouillon, un indicateur de croissance stérile ventilé à travers une membrane hydrophobe de 0,2 micron et une notice d’utilisation. |
| Quantité | 20 tests/paquet |