missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Hypersil™ Cartouches de protection en phényle à insertion directe

Numéro de catalogue. 03150598
Modifier l'affichage
Click to view available options
Granulométrie:
3 μm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Granulométrie
03150598 3 μm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 03150598 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 30903014001

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Exige

Thermo Scientific Uniguard™ Connexion directe ou détenteurs autonomes

Offrir commodité, économie et protection efficace pour prolonger la durée de vie de la colonne

  • La conception de 10 mm offre une protection maximale avec une augmentation minimale de la rétention
  • Compatible avec Thermo Scientific Uniguard™ une connexion directe et des supports autonomes

Caractéristiques de la phase phényl solide

  • Pour la séparation de certains composés aromatiques et de composés modérément polaires
  • Caractéristiques de rétention similaires à celles Hypersil du MOS
  • Sélectivité alternative au C8

Spécifications

Granulométrie 3 μm
Longueur (métrique) 10 mm
Diamètre (métrique) interne 4.6 mm
Phase stationnaire Phényl