missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ Colonnes de la Garde du Javelot BDS C18
Description
- Conception à connexion directe et serrée aux doigts pour plus de commodité et d’efficacité maximale
- Le design breveté ne nécessite pas de support, permettant un remplacement rapide et facile
- Base désactivée avec une activité résiduelle minimale de silanol
- Économique avec une reproductibilité exceptionnelle
Order Info
Les protège-javelots sont disponibles dans d’autres Thermo Scientific phases. Veuillez appeler le service à la clientèle local pour plus d’informations.
Spécifications
Spécifications
| Granulométrie | 5 μm |
| Longueur (métrique) | 20 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 4 mm |
| Phase stationnaire | C18 |