missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ TheraPure™ Nucléotides

Numéro de catalogue. FERR0491T1
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
ATP Solution, Sodium Solution
ATP Solution, Tris Solution
N1-méthylpseudo-UTP, solution de sodium
Solution CTP, solution de sodium
Solution CTP, Solution Tris
Solution GTP, solution de sodium
Solution GTP, Solution Tris
Solution UTP, solution de sodium
Solution UTP, Solution Tris
Concentration:
100 mM
200 mM
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Type de produit Concentration
FERR0491T1 N1-méthylpseudo-UTP, solution de sodium 100 mM
FERR044T1 ATP Solution, Sodium Solution 100 mM
FERR00044T1 ATP Solution, Tris Solution 200 mM
FERR045T1 Solution CTP, solution de sodium 100 mM
FERR00045T1 Solution CTP, Solution Tris 200 mM
FERR046T1 Solution GTP, solution de sodium 100 mM
FERR00046T1 Solution GTP, Solution Tris 200 mM
FERR047T1 Solution UTP, solution de sodium 100 mM
FERR00047T1 Solution UTP, Solution Tris 200 mM
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Numéro de catalogue. FERR0491T1 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R0491T1
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Thermo Scientific TheraPure Les enzymes de transcription (IVT) in vitro sont conçues pour la recherche avancée et le développement précoce de thérapies à ARNm et de vaccins.

Thermo Scientific TheraPure Les enzymes de transcription (IVT) in vitro sont conçues pour la recherche avancée et le développement précoce de thérapies à ARNm et de vaccins. Ces produits offrent des solutions complètes de flux de travail, de la préparation des modèles à la synthèse d’ARN, et sont recommandés pour la recherche et l’optimisation des procédés, la preuve de concept et les études précliniques.

La haute pureté des TheraPure IVT enzymes est assurée par des tests de qualité précis incluant la confirmation que ces enzymes sont exemptes de nucléases et d’endotoxines. De plus, le processus de fabrication des TheraPure produits suit les normes ISO9001 et ISO13485.

Caractéristiques

  • Enzymes autonomes pratiques pour une optimisation facile du flux de travail
  • Matières premières sans origine animale (AOF) utilisées dans la fabrication
  • Aucun risque de contamination par prions ou virus animal
  • Résultats reproductibles et cohérents avec des tests de qualité validés
  • Technologie de fabrication conforme— β à la réglementation sans lactame
  • Adapté à la recherche translationnelle
  • Facilite la transition vers GMP lors du processus de développement d’un vaccin à ARNm
  • Évolutif et disponible comme produit OEM

La qualité exceptionnelle des TheraPure produits est soutenue par :

  • Certificats d’analyse
  • Certificats d’origine
  • Déclaration TSE/BSE

Spécifications

Type de produit N1-méthylpseudo-UTP, solution de sodium
Contenu et stockage Conserver à -20 °C.
Shipping condition (Condition d'expédition) Glace sèche
Concentration 100 mM
Quantité 0.05 mL
Gamme de produit TheraPure
Couleur Incolore
À utiliser avec (application) In vitro Transcription

Usage exclusivement réservé à la recherche.