missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Therapak™ Systèmes d’expédition ambiants de catégorie B de substances biologiques

Numéro de catalogue. 22130420
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité d'absorption:
Contient 18 tubes
Contient 4 tubes
Contient 6 tubes
Comprend:
Boîte de 95 kPa avec Aqui-Pak pochette
Grand sac de 95 kPa avec Aqui-Pak pochette
Sac de 95 kPa avec Aqui-Pak pochette
Sac de 95 kPa avec navette tubulaire
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité d'absorption Comprend
22130420 Contient 6 tubes Sac de 95 kPa avec Aqui-Pak pochette
22130025 Contient 4 tubes Sac de 95 kPa avec Aqui-Pak pochette
22130027 Contient 6 tubes Boîte de 95 kPa avec Aqui-Pak pochette
22130026 Contient 4 tubes Boîte de 95 kPa avec Aqui-Pak pochette
22130052 Contient 18 tubes Grand sac de 95 kPa avec Aqui-Pak pochette
22130419 Contient 6 tubes Sac de 95 kPa avec navette tubulaire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Numéro de catalogue. 22130420 Fournisseur Therapak™ Code fournisseur 37980

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

Chaque système est fourni avec une pochette ou une feuille absorbante, un matériau d’amortissement pour sécuriser l’emballage intérieur (sauf la cartouche à écouvillons), des étiquettes de catégorie B pour les biohazards et les substances biologiques, une boîte de transport, une variété de choix d’emballages intérieurs (selon le type et la quantité d’échantillons transportés), la liste des contenus et les instructions d’emballage.

Incluez toutes les étiquettes de marquage nécessaires dans un format pratique pour l’application au lieu d’expédition

  • Pour le transport du sang, de l’urine et d’autres substances biologiques
  • Choix de systèmes préassemblés pour répondre à une variété de besoins d’expédition

Spécifications

Quantité 1 de chaque
Comprend Sac de 95 kPa avec Aqui-Pak pochette
Catégorie Transport environnemental pour la catégorie B de substances biologiques
Contenu et stockage Sac de 95 kPa, enveloppe isolante, enveloppe en gel; Aqui-Pak Pochette absorbante, matériau de rembourrage, étiquettes de biohazard et de catégorie B de substances biologiques, boîte de transport, liste des contenus
Dimensions (L x l x H) 8 x 6 x 8 in.
Capacité d'absorption Contient 6 tubes
Emballage Boîte de transport, 95 kPa