missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novex™ FlexMAP™ 3D™ Trousse de vérification des performances
Description
Le kit de vérification pratique contient xMAP™ des réactifs de vérification utilisés pour vérifier l’étalonnage des MagPlex canaux de classification MicroPlex et du canal rapporteur. De nouveaux contrôles fluidiques sont inclus pour la détection précoce. Un CD spécifique au lot est inclus pour importer les valeurs cibles. Le kit est conçu pour être utilisé avec la zone des réactifs hors plaque. Des bandes sont incluses avec chaque kit. Chaque kit fournira 25 vérifications
Spécifications
Spécifications
| Gamme de produit | Luminex |
| Contenu et stockage | Contient 28 puits en bandes, le CD du kit de vérification de performance FM3D, Luminex des microsphères de contrôle de classification, MagPlex des microsphères de contrôle de classification, Luminex des micro-microspheres de contrôle de reporter, xMAP des microspheres de fluidics 1, xMAP des microsphères de fluidics 2. Conserver à 2-8 °C. |
| Quantité | 25 réactions |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Glace humide |
| À utiliser avec (équipement) | FlexMAP Système 3D |
| Type de produit | Kit d’étalonnage |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.