missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Texwipe™ Étiquettes de salle blanche d’autoclave
Description
- Teslin™ fabriqué, peut être utilisé avec la plupart des encres conventionnelles
- Sensible à la pression rapide
- Empêcher la suppression des données écrites
- Adhésif permanent à finition mate
- Testé pour les particules de surface, nettoyé et double sac
Spécifications
Spécifications
| Autoclavable | Autoclavable |
| Type d’adhésif | Acrylique |
| Finition | Mat |
| Format | Étiquette |
| Matériau | Teslin |
| Technologie d’impression | Laser |
| Type de produit | Étiquette Autoclave |
| À utiliser avec (application) | Pour l’impression d’étiquettes et peut être utilisé avec la plupart des encres conventionnelles |
| Durée de vie | 2 ans |
| Quantité | 500/rouleau |
| Afficher plus de résultats |