missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Anhydride tétrapropénylsuccinique (mélange d’isomères à chaîne ramifiée) 85,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. T0170500G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T0170500G 500 g
T017025G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. T0170500G Fournisseur TCI America Code fournisseur T0170500G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 26544-38-7
Formule moléculaire C16H26O3
Numéro MDL MFCD00005528
Synonyme Dodecenylsuccinic Anhydride, Isododecenylsuccinic Anhydride

Spécifications

Nom ou substance chimique Tetrapropenylsuccinic Anhydride (mixture of branched chain isomers)
Couleur Jaune
Quantité 500 g
Poids de formule 266.38
Pourcentage de pureté ≥85,0% (T)
Forme physique Liquide
EINECSNumber (2)-0852
RTECSNumber WN1300000
TSCA Oui