missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tétrahydroxydiborane, TCI America™

Numéro de catalogue. T29535G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T29535G 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. T29535G Fournisseur TCI America Code fournisseur T29535G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 13675-18-8
Formule moléculaire B2H4O4
Poids moléculaire (g/mol) 89.65
Numéro MDL MFCD05663888
Clé InChI SKOWZLGOFVSKLB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Tetrahydroxydiboron, Diboronic Acid, Hypodiboric Acid
PubChem CID 10986154
ChEBI CHEBI:38289
Nom de l’IUPAC (dihydroxyboranyl)acide boronique
SOURIRES OB(O)B(O)O

Spécifications

Nom ou substance chimique Tetrahydroxydiborane
Point de fusion 290 °C
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Poids de formule 89.65
Forme physique Poudre cristalline