missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tétrafluorotétracyanoquinodiméthane (purifié par sublimation) 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. T11311G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T11311G 1 g
T1131100MG 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. T11311G Fournisseur TCI America Code fournisseur T11311G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 29261-33-4
Formule moléculaire C12F4N4
Poids moléculaire (g/mol) 276.154
Numéro MDL MFCD00042382
Clé InChI IXHWGNYCZPISET-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3,5,6-tetrafluoro-7,7,8,8-tetracyanoquinodimethane, 2,2'-perfluorocyclohexa-2,5-diene-1,4-diylidene dimalononitrile, tcnqf4, 2,3,5,6-tetrafluorotetracyanoquinodimethane, f4-tcnq, tetrafluorotetracyanoquinodimethane, 2-4-dicyanomethylidene-2,3,5,6-tetrafluorocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene propanedinitrile, f4tcnq, tetrafluorotetracyanoquinodimethane anion radical, tetrafluorotetracyanoquinodimethane purifiedbysubl
PubChem CID 2733307
Nom de l’IUPAC 2-[4-(dicyanométhylidène)-2,3,5,6-tétrafluorocyclohexa-2,5-dien-1-ylidène]propanedinitrile
SOURIRES C(#N)C(=C1C(=C(C(=C(C#N)C#N)C(=C1F)F)F)F)C#N

Spécifications

Nom ou substance chimique Tetrafluorotetracyanoquinodimethane (purified by sublimation) [Organic Electronic Material]
Point de fusion 300 °C
Quantité 1 g
Numéro UN 3439
Poids de formule 276.15
Pourcentage de pureté ≥98,0% (N)
Forme physique Poudre cristalline