missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tétrafluoroisophthalonitrile 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. T17285G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T17285G 5 g
T172825G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. T17285G Fournisseur TCI America Code fournisseur T17285G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 2377-81-3
Formule moléculaire C8F4N2
Poids moléculaire (g/mol) 200.10
Numéro MDL MFCD00013290
Clé InChI WVHMPQKZPHOCRD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrafluoroisophthalonitrile, 2,4,5,6-tetrafluoroisophthalonitrile, perfluoroisophthalonitrile, tetrafluorobenzene-1,3-dicarbonitrile, 1,3-benzenedicarbonitrile, 2,4,5,6-tetrafluoro, tetrafluoroisopthalonitrile, m-dicyanotetrafluorobenzene, acmc-209g5p, 1,3-dicyanoperfluorobenzene
PubChem CID 608182
Nom de l’IUPAC Tétrafluorobenzène-1,3-dicarbonitrile
SOURIRES FC1=C(F)C(C#N)=C(F)C(C#N)=C1F

Spécifications

Nom ou substance chimique Tetrafluoroisophthalonitrile
Point de fusion 76 °C
Couleur Blanc-jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 200.10
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline
EINECSNumber (3)-3882
TSCA Non