missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diacrylate de tétraéthylène glycol (stabilisé avec MEHQ) 90,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. T1569500G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T1569500G 500 g
T156925G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. T1569500G Fournisseur TCI America Code fournisseur T1569500G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 17831-71-9
Formule moléculaire C14H22O7
Poids moléculaire (g/mol) 302.323
Numéro MDL MFCD00008630
Clé InChI HCLJOFJIQIJXHS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 28803
Nom de l’IUPAC 2-[2-[2-(2-prop-2-énoyloxyétoxy)éthoxy]éthoxy]éthoxy prop-2-énoate
SOURIRES C=CC(=O)OCCOCCOCCOCCOC(=O)C=C

Spécifications

Nom ou substance chimique Tetraethylene Glycol Diacrylate (stabilized with MEHQ)
Couleur Jaune
Quantité 500 g
Numéro UN 1760
Poids de formule 302.32
Pourcentage de pureté ≥90,0% (GC)
Forme physique Liquide
EINECSNumber (7)-0152
RTECSNumber AS8100000
TSCA Oui