Learn More
Fluorure de tétraéthylammonium hydrate, 97%
Description
Le fluorure de tétraéthylammonium hydrate est utilisé comme catalyseur pour les réactions d’oxydation, de méthylation et de deutération du fluor. Il est impliqué comme réactif pour le clivage des liaisons Si-C et agit également comme catalyseur de transfert de phase en chimie synthétique.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Le fluorure de tétraéthylammonium hydrate est utilisé comme catalyseur pour les réactions d’oxydation, de méthylation et de deutération du fluor. Il est impliqué comme réactif pour le clivage des liaisons Si-C et agit également comme catalyseur de transfert de phase en chimie synthétique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Notes
Hygroscopique. Sensible à l’air. Incompatible avec des agents oxydants forts et des bases solides.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Tetraethylammonium fluoride hydrate |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 4152659 |
| Sensibilité | Hygroscopique |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans l’eau. |
| Poids de formule | 149,26 (Anhydre) |
| Pourcentage de pureté | 97% |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H315-H319-H335 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H301-H315-H319-H335 Toxic if swallowed. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation. |
| Precautionary Statement | P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c |
| EINECSNumber | 211-559-7 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche