missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tétradécaméthylcycloheptasiloxane 95,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. T26785ML
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
5 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T26785ML 5 mL
T26781ML 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. T26785ML Fournisseur TCI America Code fournisseur T26785ML

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 107-50-6
Formule moléculaire C14H42O7Si7
Poids moléculaire (g/mol) 519.08
Numéro MDL MFCD30534308
Clé InChI GSANOGQCVHBHIF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7874
Nom de l’IUPAC Tétradécaméthylcycloheptasiloxane
SOURIRES C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1

Specifications

Nom ou substance chimique Tetradecamethylcycloheptasiloxane
Point de fusion -32 °C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 151 °C
Quantité 5 mL
Poids de formule 519.08
Pourcentage de pureté ≥95,0% (GC)
Forme physique Liquide