missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Norme secondaire pharmaceutique pour chlorhydrate de tétracaïne, MilliporeSigma™ Supelco™
Description
Le chlorhydrate de tétracaïne est un médicament anesthésiant local et un dérivé ester de l’acide p-aminobenzoïque. Il agit en interférant avec l’entrée des ions sodium dans les cellules nerveuses et constitue l’un des anesthésiques topiques couramment utilisés. Les normes secondaires pharmaceutiques pour l’application en contrôle de la qualité offrent aux laboratoires et fabricants pharmaceutiques une alternative pratique et rentable à la préparation de normes de travail internes.
Spécifications
Spécifications
| CAS | 136-47-0 |
| Remarques sur le degré de pureté | Ces normes secondaires offrent une multi-traçabilité vers les USP normes primaires , EP (PhEur) et BP, lorsqu’elles sont disponibles. |
| Forme physique | Sympa |
| Formule linéaire | C15H24N2O2 · HCl |
| Numéro MDL | MFCD00038912 |
| Synonyme | 4-(Butylamino)benzoic acid 2-(dimethylamino)ethyl ester; Amethocaine hydrochloride |
| Catégorie | Matériel de référence certifié |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 300.82 |
| Niveau | Matériel de référence certifié |