missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hydroxyde de tétrabutylammonium, solution de 1,0 M dans le méthanol, Spectrum™ chimique

Numéro de catalogue. 18614344
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Emballage:
Bouteille en verre ambrée
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
18614344 500 mL Bouteille en verre ambrée
18614342 25 mL Bouteille en verre ambrée
18614343 100 mL Bouteille en verre ambrée
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 18614344 Fournisseur Spectrum Chemical Mfg Cor Code fournisseur T1058500MLGL
Jusqu’à 300 $ de produits chimiques supplémentaires
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 2052-49-5 , 7732-18-5
Formule moléculaire C16H37NO
Poids moléculaire (g/mol) 259.48
Numéro MDL MFCD00009425
Clé InChI VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
Nom de l’IUPAC Hydroxyde de tétrabutylazanium
SOURIRES [OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC

Spécifications

Nom ou substance chimique Tetrabutylammonium Hydroxide in Methanol
CAS % maximal 1
Point d’ébullition 64 °C
Emballage Bouteille en verre ambrée
Quantité 500 mL
Niveau Réactif
Concentration ou composition (par analyte ou composants) 0.9-1.1 M
Forme physique Liquide

ATTENTION : Pour usage manufacturier ou en laboratoire seulement. Pas pour l’usage de nourriture ou de médicaments. Lisez et comprenez l’étiquette et la fiche de données de sécurité (FDS) avant utilisation.