Learn More
Tétraammineplatine(II) chlorure monohydraté, Premion™, 99,995% (base métallique)
Description
Le chlorure de tétraammineplatine(II) est utilisé comme catalyseur dans la synthèse chimique et comme précurseur pour les catalyseurs de platine. Ce complexe a des applications pharmaceutiques et est utilisé dans la recherche en protéomique. Il est utilisé dans la préparation de catalyseurs Pt soutenus sur l’oxyde de graphite réduit (RGO).
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Tetraammineplatinum(II) chloride monohydrate |
| Point de fusion | 250 °C (déc.) |
| Couleur | Du blanc à la crème |
| Forme physique | Cristalline |
| Quantité | 5 g |
| Sensibilité | Hygroscopique |
| Notes sur le pourcentage d’essai | (sur la base des métaux) |
| Densité | 2.74g/mL |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans l’eau |
| Poids de formule | 352.13 (334.11 Anhydre) |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H290-H315-H319 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H290-H315-H319 May be corrosive to metals. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. |
| Precautionary Statement | P234-P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362-P390 |
| EINECSNumber | 237-706-5 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche