missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tétraallylsilane, 97%
Description
Il est utilisé dans la synthèse des dendrimères et comme intermédiaire.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Point d’ébullition | 91 °C (10 mmHg) |
| Nom ou substance chimique | Tetraallylsilane |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 5 g |
| Point d’éclair | 77 °C (171 °F) |
| Indice de réfraction | 1.485 |
| Densité | 0.8314 g/mL |
| Renseignements sur la solubilité | Insoluble dans l’eau. |
| Poids de formule | 192.38 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H227-H315-H319-H335 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H227 Combustible liquid. |
| Precautionary Statement | P210-P235-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche