missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bromure de tétra-n-propylammonium, 98%
Description
Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait initialement partie du portefeuille de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article ou la référence SKU d’origine Alfa Aesar n’a pas été modifié dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.
Convient au développement de matériaux pour batteries.
Applications
Le bromure de tétra-n-propylammonium est utilisé comme agents actifs de surface, solvants, intermédiaires, ingrédient actif pour les après-shampoings, agent antistatique, désinfectant pour détergents, adoucisseur pour textiles et produits papier, catalyseur de transfert de phase, antimicrobiens, agents désinfectants et désinfectants, agents slimicides, agents émulsifiants et disperseurs de pigments.
Solubilité
Il est soluble dans l’eau.
Notes
Conserver dans un endroit frais. Garder le contenant hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts. Stable dans des conditions ordinaires (Hygroscopeute)
Le bromure de tétra-n-propylammonium est utilisé comme agents actifs de surface, solvants, intermédiaires, ingrédient actif pour les après-shampoings, agent antistatique, désinfectant pour détergents, adoucisseur pour textiles et produits papier, catalyseur de transfert de phase, antimicrobiens, agents désinfectants et désinfectants, agents slimicides, agents émulsifiants et disperseurs de pigments.
Solubilité
Il est soluble dans l’eau.
Notes
Conserver dans un endroit frais. Garder le contenant hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts. Stable dans des conditions ordinaires (Hygroscopeute)
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Tetra-n-propylammonium bromide |
| Point de fusion | ∼270 °C (décomposition) |
| Quantité | 500 g |
| Beilstein | 3567846 |
| Sensibilité | Hygroscopique |
| Renseignements sur la solubilité | Il est soluble dans l’eau. |
| Poids de formule | 266.27 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H315-H319-H335 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H315-H319-H335 Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation. |
| Precautionary Statement | P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c |
| EINECSNumber | 217-727-6 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche