missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Solution de testostérone-d3 100 μg/mL en 1,2-dimétoxyéthane, MilliporeSigma™ Supelco™

Numéro de catalogue. 111017224
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
111017224 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 111017224 Fournisseur Merck Emd Millipore Code fournisseur T55361ML

Spécifications

CAS 77546-39-5
Point d’éclair 5 °C
Concentration 100 μg/ml dans le 1,2-diméthoxyéthane
Numéro MDL MFCD00079586
Catégorie Norme analytique
Type d’industrie Analyse des médicaments
Quantité 1 mL
Niveau Norme analytique