missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Éther méthylique tert-butylique, matériau de référence certifié, MilliporeSigma™ Supelco™

Numéro de catalogue. 111023041
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
111023041 20 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 111023041 Fournisseur Merck Emd Millipore Code fournisseur RTC00008320ML

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Normes secondaires pharmaceutiques pour l’application en contrôle de la qualité. Offre aux laboratoires et fabricants pharmaceutiques une alternative pratique et économique à la préparation de normes de travail internes.

Spécifications

CAS 1634-04-4
Densité de vapeur 3.1 (contre l’air)
Densité 0,74 g/ml (à 25 °C (littérature))
Point d’éclair -33 °C (non applicable)
Formule moléculaire C5H12O
Formule linéaire (CH3)3 COCH3
Numéro MDL MFCD00008812
Point d’ébullition 55 °C à 56 °C (littérature)
Synonyme tert-Butyl methyl ether; MTBE; Methyl tert-butyl ether
Quantité 20 mL
Poids de formule 88.15
Niveau Matériel de référence certifié
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats