missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bromoacétate de tert-butyle 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B1473250G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B1473250G 250 g
B147325G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B1473250G Fournisseur TCI America Code fournisseur B1473250G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 5292-43-3
Formule moléculaire C6H11BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 195.06
Numéro MDL MFCD00000188
Clé InChI BNWCETAHAJSBFG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl bromoacetate, t-butyl bromoacetate, acetic acid, bromo-, 1,1-dimethylethyl ester, bromoacetic acid tert-butyl ester, tert-butylbromoacetate, acetic acid, bromo-, tert-butyl ester, brch2c o oc ch3 3, acetic acid, 2-bromo-, 1,1-dimethylethyl ester, bromo-acetic acid tert-butyl ester, tert-butylbromacetat
PubChem CID 79177
Nom de l’IUPAC Tert-butyl 2-bromoacétate
SOURIRES CC(C)(C)OC(=O)CBr

Spécifications

Nom ou substance chimique tert-Butyl Bromoacetate
Couleur Jaune
Point d’ébullition 76 °C
Quantité 250 g
Numéro UN 2924
Poids de formule 195.06
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Liquide