missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

tert-Butyl 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole-1-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™

Numéro de catalogue. CC53239CB
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250mg
5g
Emballage:
Amber Glass Bottle
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
CC53239CB 250mg Amber Glass Bottle
CC53239DE 5g Amber Glass Bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. CC53239CB Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur CC53239CB

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 864771-44-8
Formule moléculaire C18H25BN2O4
Poids moléculaire (g/mol) 344.218
Clé InChI MMXDKXUKSKMROG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-indazole-1-carboxylate, 1-boc-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-indazole, tert-butyl 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-indazole-1-carboxylate, 1-n-boc-indazole-5-boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-indazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-boc-indazole-5-boronic acid pinacol ester, tert-butyl 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl indazole-1-carboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-indazole, 1h-indazole-1-carboxylic acid, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl indazole-1-carboxylate
PubChem CID 18525862
Nom de l’IUPAC tert-butyl 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)indazole-1-carboxylate
SOURIRES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC3=C(C=C2)N(N=C3)C(=O)OC(C)(C)C

Spécifications

Nom ou substance chimique tert-Butyl 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indazole-1-carboxylate
Fourchette de pourcentages d’essai 97%
Emballage Amber Glass Bottle
Quantité 250mg
Poids de formule 344.22
Pourcentage de pureté 97%
Hazard Category Warning