missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tert-Butyl 4-(4-Bromopyrazol-1-yl)pipéridine-1-carboxylate 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B43911G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B43911G 1 g
B43915G 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B43911G Fournisseur TCI America Code fournisseur B43911G

Identifiants chimiques

CAS 877399-50-3
Formule moléculaire C13H20BrN3O2
Poids moléculaire (g/mol) 330.23
Numéro MDL MFCD09831980
Clé InChI IYNZAVDBHAQODX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl 4-4-bromo-1h-pyrazol-1-yl piperidine-1-carboxylate, 1-boc-4-4-bromopyrazol-1-yl piperidine, 4-4-bromopyrazol-1-yl piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 4-4-bromo-pyrazol-1-yl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 4-4-bromopyrazol-1-yl piperidine-1-carboxylate, n-boc-4-4-bromopyrazol-1-yl piperidine, 3-2-ethoxycarbonylacetyl piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-piperidinecarboxylicacid, 4-4-bromo-1h-pyrazol-1-yl-, 1,1-dimethylethyl ester, ksc658s5d, 1-boc-4-4-bromo-1-pyrazolyl piperidine
PubChem CID 45480278
Nom de l’IUPAC tert-butyl 4-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)pipéridine-1-carboxylate
SOURIRES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)N1C=C(Br)C=N1

Spécifications

Nom ou substance chimique tert-Butyl 4-(4-Bromopyrazol-1-yl)piperidine-1-carboxylate
Point de fusion 79 °C
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Poids de formule 330.23
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC,T)
Forme physique Poudre cristalline