missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ PYREX™ Homogénéiseur Ten Broeck
Description
Ces broyeurs sont conçus pour être utilisés dans le broyage manuel de petits échantillons pour des études pathologiques ou biochimiques. Il peut aussi être entraîné par moteur à basse vitesse si une forme de libération par friction est fournie. Les tubes de mortier et pilons sont meulés pour être interchangeables. Le jeu entre les deux parties est d’environ 0,15 mm. Le meulage moyen fournit l’action abrasive requise pour obtenir des échantillons bien homogénéisés. Fabriqué conformément à la spécification fédérale NNN-T-360B.
Attention : S’il est utilisé avec un dispositif actionné par moteur, l’accessoire doit contenir une forme d’embrayage de déverrouillage par friction pour éviter les dommages à l’appareil. L’utilisateur doit porter un gant protecteur d’une épaisseur suffisante pour éviter les blessures en cas de défaillance des composants en verre.
Spécifications
Spécifications
| Stérilité | Non stériles |
| Diamètre (impériale) extérieur | - 0.9 |
| Diamètre (métrique) extérieur | 25 mm |
| Diamètre (impériale) de l’arbre | 0,4 po. |
| Capacité (impériale) | 0,23 oz. |
| Capacité (métrique) | 7 mL |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Type de produit | Broyeur de tissus Tenbroeck |
| À utiliser avec (application) | Conçu pour broyer à la main de petits échantillons pour des études pathologiques ou biochimiques |
| Longueur (impériale) | 7,8 po |
| Afficher plus de résultats |