missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Oakton™ Thermostats

Numéro de catalogue. 13621850
Modifier l'affichage
Click to view available options
Model:
Avancé, 115V
Standard, 115V
Includes:
Compteur, sonde, NIST certificat
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Model Includes
13621850 Avancé, 115V Compteur, sonde, NIST certificat
13621848 Standard, 115V Compteur, sonde, NIST certificat
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 13621850 Fournisseur Oakton™ Code fournisseur 8500018

Offrir un excellent contrôle, précision et capacités de puissance.

Idéal pour les usines de procédés pilotes, les laboratoires de R&D et les exigences OEM.

Sondes

  • Les contrôleurs acceptent les sondes thermocouples de type J, K, T, E, N, B et S avec miniconnectors. Le contrôleur avancé accepte également les sondes thermistantes de la série 400 avec 1/4 po. Prise phono (6,3 mm) et sondes RTD avec connecteurs à 3 broches

Décalage d’étalonnage du champ

  • Améliore la précision en compensant l’erreur individuelle de la sonde La résolution est de 0,1 °C en dessous de 999,9 °C et de 1 °C au-dessus de 999,9 °C Précision : pour les sondes de type J, K, T, E et N, ±0,1% de la lecture, ±0,4 °C (±0,7 °F) au-dessus de -100 °C (-248 °F) ou ±0,1% de la lecture, ±1 °C (±1,8 °F) en dessous de -100 °C (-248 °F); pour le type R, sondes S et B, ±0,1% de la lecture, ±1 °C (±1,8 °F); pour les sondes thermistor et RTD, ±0,1% de la lecture, ±0,4 °C (±0,7 °F)

Programmable

  • Affichage alphanumérique à deux lignes des paramètres d’installation et de fonctionnement Réglez les températures à l’aide des échelles Celsius, Fahrenheit, Kelvin ou Rankine Les alarmes sont entièrement programmables avec hystérésis réglable et option d’alarme sonore Choisissez parmi les alarmes désactivées; réinitialisation manuelle; ou réinitialisation automatique Les alarmes de procédé se déclenchent si la température dépasse une plage définie et peuvent être réglées pour les modes ÉLEVÉ, BAS ou HAUT/BAS Les alarmes de déviation se déclenchent si la température dévie d’un seul point de consigne et peuvent être réglées en modes HAUT, BAS, HAUT/BAS ou en bande

Fonctions de sécurité

  • Fonctionnement de sécurité avec arrêt réglable à la surchauffe et coupure de la boucle La puissance de sortie vers le dispositif de charge s’arrête automatiquement si le capteur ou la boucle de contrôle est dépassé Si le point de consigne de surchauffe est dépassé, le système s’arrête automatiquement La prise d’alimentation de sortie est fusionnée séparément pour plus de sécurité La mémoire non volatile protège les paramètres de configuration et sauvegarde les paramètres en cas de coupure de courant

Contrôleur standard

  • La sortie maximale du chauffage est de 115/230V, 10A, 1150/2300W Sélectionnez entre ON/OFF, AUTOTUNE pour les applications de dérivées intégrées proportionnelles (PID) standard
  • PID programmable pour applications PID non standard

Contrôleur avancé

  • Toutes les caractéristiques du contrôleur standard, plus une capacité de sortie de chauffage plus élevée de 115/230V, 15A, 1725/3450W, jusqu'à neuf profils programmables de rampe et de trempage, une interface informatique RS-232-C bidirectionnelle, et un Windows™ programme† logiciel, propose une sortie isolée de 4 à 20 mA, évolutive pour une pente positive ou négative, une résistance de 250 ohms pour la conversion en un signal de sortie de 1 à 5V, et un connecteur de sortie

Order Info

Les contrôleurs sont disponibles en 115V (avec un câble d’alimentation de 6 pieds de long) ou en 230V (avec un ensemble de câbles d’alimentation de style européen et un connecteur de sortie). Dimensions : 10 L x 7 3/8 L x 3 3/4 po. H (25 x 18,5 x 9,4 cm).

Spécifications

For Use With (Application) Usines de procédés pilotes, laboratoires de R&D et exigences OEM
Includes Compteur, sonde, NIST certificat
Model Avancé, 115V
Product Type Contrôleur de température
For Use With (Equipment) Sondes J, K, T, E, N, B, R et S
Voltage 115 V