missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Papier pour registrateur de tableau de température

Numéro de catalogue. 13990214
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures:
-200 °C à 0 °C
-40 °C à +25 °C
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Plage de températures
13990214 -200 °C à 0 °C
1399016A -40 °C à +25 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 13990214 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 7289

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Utilisez Thermo Scientific™ du papier d’enregistreur de tableau de température dans des enregistreurs circulaires de température de sept jours.

Utilisez Thermo Scientific™ du papier d’enregistreur de tableau de température dans des enregistreurs circulaires de température de sept jours.

  • 6″ (15,2 cm) de diamètre
  • Pour une utilisation dans les enregistreurs autoportants et montés sur panneau

Spécifications

Catégorie Journal de l’enregistreur de charts
Plage de températures -200 °C à 0 °C
Modèle Autonome
À utiliser avec (équipement) Enregistreurs de cartes autoportants et montés sur panneau
Options de surveillance Flûte à bec
Autonomie statique 7 jours
Diamètre (impériale) 6 in
Diamètre (métrique) 15.2 cm