missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Oxyde de tellure(IV), 99,995% (base des métaux)

Numéro de catalogue. AA1182109
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA1182109 10 g
AA1182118 50 g
AA1182130 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AA1182109 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 01182109

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 7446-07-3 | O2Te | 159,60 g/mol

L’oxyde de tellure(IV) est aussi utilisé dans des dispositifs capables de convertir la lumière en son (matériau acusto-optique). Les verres faits d’oxyde de tellure ont des indices de réfraction élevés et transmettent dans la région infrarouge moyenne. Il est utilisé pour fabriquer des verres aux propriétés spéciales. Il est utile dans les guides d’ondes optiques et l’amplification par fibre optique.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 7446-07-3

Spécifications

Nom ou substance chimique Tellurium(IV) oxide
Point de fusion 733 °C
Couleur Du blanc au jaune
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Odeur Inodore
Fourchette de pourcentages d’essai 99,995% de base métallique
Densité 5.8
Formule moléculaire O2Te
Numéro MDL MFCD00011263
Synonyme tellurium iv oxide, tellurium oxide teo2, tellurite teo2, teo2, unii-397e9rke83, oxotellane oxide, telluride oxide, 6-chlorobutyric acid, acmc-1bglq
Renseignements sur la solubilité Soluble dans des acides forts et des alcalis. Insoluble dans l’eau.
Clé InChI LAJZODKXOMJMPK-UHFFFAOYSA-N
SOURIRES O=[Te]=O
Nom de l’IUPAC Dioxyde de tellure
Poids moléculaire (g/mol) 159.60
PubChem CID 62638
Poids de formule 159.6
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category H317-H332-H360
Precautionary Statement P201-P202-P261-P271-P272-P280g-P281-P302+P352-P304+P340-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
DOTInformation Hazard Class: 9; Packaging Group: III
EINECSNumber 231-193-1
RTECSNumber WY2675000
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche