missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ TC-G 1004
Description
Antagoniste puissant des récepteurs de l’adénosine A2A; affichages > Sélectivité de 100 fois pour l’A2A par rapport aux récepteurs A1 (les valeurs de Ki sont respectivement 0,44 et 85 nM). Potentialise le comportement rotationnel induit par L-DOPA chez les rats avec lésions 6-OHDA.
Spécifications
Spécifications
| Quantity | 10 mg |
| Formula Weight | 421.5 |
| Purity | >98% |
| Molecular Weight (g/mol) | 421.505 |
| Chemical Name or Material | TC-G 1004 |
Sécurité et manipulation
| Recommended Storage | Conserver à -20 °C |