missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

General Data Healthcare™ Station de travail de flottaison Bath

Numéro de catalogue. 22047230
Modifier l'affichage
Click to view available options
Amperage:
1,75 A
2.5 A
3.5 A
5 A
Type:
Bain de flottaison tissulaire
Station de travail de flottaison
Model:
FWS-L
FWS-S
TFB-L
TFB-S
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Amperage Type Model
22047230 5 A Station de travail de flottaison FWS-L
22047234 3.5 A Bain de flottaison tissulaire TFB-L
22047232 2.5 A Station de travail de flottaison FWS-S
22047236 1,75 A Bain de flottaison tissulaire TFB-S
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 22047230 Fournisseur General Data Healthcare™ Code fournisseur FWSL

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Les bains de General Data offrent une visualisation optimale des échantillons ainsi que la fiabilité et la sécurité d'électroniques à température à jour... rendre la préparation des tissus plus facile, plus sécuritaire et plus efficace.

Conçus ergonomiquement pour offrir une fiabilité grâce à un contrôle avancé du microprocesseur numérique sur la protection contre la température pour la préparation des sections

tissulaires intégrées à la paraffine. Combinés au consommable histologique et aux réactifs de General Data’, ces bains garantissent que des sections entières en ruban sont correctement collectées sans fissures ni surexpansion

Bain de base

  • Le panneau de contrôle Bath comprend un clavier et deux écrans DEL
  • Les touches flèches permettent de régler et d’afficher la température de l’eau allant de l’ambiance jusqu’à 65 °C (149 °F)
  • Les composants contrôlés par microprocesseur chauffent rapidement et uniformément (ambiant jusqu’à 65 °C [149 °F])
  • Le deuxième affichage DEL alterne entre la température réelle de l’eau et l’heure de la journée
  • L’interrupteur magnétique sans contact fonctionne parfaitement pendant des années
Workstation (Poste de travail)
  • Il inclut tout dans la baignoire de base, et intègre aussi un bloc chauffant et une HISTO/Orientator™ sécheuse à glissière
  • Le 2 × 2 po. Le bloc chauffant (5 × cm) peut être utilisé après avoir retiré la lame du bain pour éliminer les bules restantes dans le tissu
  • Le 28 × pouces. Le séchoir à glissières (5 × 20 cm) peut sécher plusieurs lames simultanément
  • Le bloc chauffant et le séchoir à glissière sont situés au-dessus du panneau de contrôle afin de ne pas gêner la baignoire

 

Order Info

Des accessoires sont disponibles (voir cat. no 22-047-239, -241, -242 et 22-044-630).

Spécifications

Controller Type Microprocesseur
Certifications/Compliance UL, CSA, CE
Type Station de travail de flottaison
Display DEL
Includes 11 x 8 po. Bol en verre amovible avec matrice lumineuse LED intégrée, 2 x 8 po. Séchoir à coulisses, 2 x 2 po. HISTO/orientateur
Model FWS-L
Dimensions (L x W x H) 18,5 x 14 x 5,4 po. (47 x 36 x 14 cm)
Length (English) 18,5 in
Length (Metric) 47 cm
Width (English) 14 pouces
Width (Metric) 36 cm
Height (English) 5,4 po.
Height (Metric) 14 cm
Weight (English) 11 lb.
Weight (Metric) 6 kg
Electrical Requirements 100/120 V 50/60 Hz
Voltage 100/120 V
Amperage 5 A
Frequency 50/60 Hz
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats