missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Tazarotène

Numéro de catalogue. AC466302500
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AC466302500 250 mg
AC466300010 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AC466302500 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 466302500
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS: 118292-40-3 | C21H21NO2S, C21H21NO2S | 351.46 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de produits d’Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original d’Acros Organics ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 118292-40-3
Formule moléculaire C21H21NO2S

Spécifications

Nom ou substance chimique Tazarotène
Quantité 250 mg
Point de fusion 105,0 °C
Poids de formule 351.46
Hazard Category Signal GHS : Avertissement
Hazard Statement Déclaration GHS H Cause irritation cutanée.

Provoque une grave irritation des yeux.

Peut causer une irritation respiratoire.

Precautionary Statement Déclaration GHS P SI C’EST SUR LA PEAU : Laver avec beaucoup de savon et d’eau.

SI C’EST DANS LES YEUX : Rincez prudemment à l’eau pendant plusieurs minutes.

Enlève les lentilles de contact, si elles sont présentes et si c’est facile à faire.

Continue de rincer.

SI INHALÉ : Retirez-vous pour l’air frais et restez au repos dans une position confortable pour respirer.

Appelle un CENTRE D’INTOXICATION ou un médecin/médecin si tu ne te sens pas bien.

Portez des gants de protection/vêtements de protection/protection des yeux/protection du visage.

Utilisation uniquement de la recherche RUO –