missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Contec™ Tax-Fre™ Système de serpillage à sec
Description
- Les housses –jetables avec un adhésif –unique, non transférable et peu adhésif, capturent de petites particules (poudre, squames, poussière, peluches, cheveux et autres débris).
- Des surfaces extrêmement propres sans l’utilisation de solvants ou d’autres liquides
- Les couvertures présentent une texture douce; ne rayeront pas et ne blesseront pas les surfaces sensibles
- Une grosse tête de vadrouille en forme de trapèze pivote sur un manche en aluminium télescopique léger de 2,4 m (8’), permettant aux opérateurs de nettoyer les zones difficiles d’accès
- Conçu pour le lavage à sec des planchers et murs lorsque les liquides ne sont pas recommandés
- Grand 23 x 5 po. (58,4 x 13 cm) de tête pivotante effilée s’attache à une pièce légère de 8 pieds. poignée télescopique (2,4 m) (deux pièces) permettant à l’opérateur de nettoyer les zones difficiles d’accès
- La formulation sensible à la pression ne rayera ni n’endommagera les surfaces
Order Info
Pour un système complet, commandez la tête de la serpillière, la housse et la poignée (composants vendus séparément).
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Cadre de tête de vadrouille |
| Stérilité | Non stériles |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour nettoyer les planchers et les murs dans les environnements pulvérisés en poudre |
| Matériau | Polyester |