missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Panneau PGx Express, plaque à 384 puits
Description
This TaqMan PGx (Pharmacogenomics) Express Panel is offered in pre-spotted 384-well plates, an efficient, easy-to-use format for pharmacogenomics applications. The TaqMan PGx Express Panel contains 64 TaqMan DME and SNP genotyping assays per 384-well plate. The assays were developed to detect polymorphisms in genes encoding drug metabolism enzymes (DMEs) and associated transport proteins. This panel provides coverage of essential, commonly studied markers within CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19, and other important DME and clinical research genes.
Ce TaqMan panneau Express PGx (Pharmacogénomique) est offert en plaques pré-spotted de 384 puits, un format efficace et facile à utiliser pour les applications en pharmacogénomique. Le TaqMan panneau PGx Express contient 64 TaqMan tests de génotypage DME et SNP par plaque à 384 puits. Les tests ont été développés pour détecter les polymorphismes dans les gènes codant pour les enzymes du métabolisme des médicaments (EMD) et les protéines de transport associées. Ce panel couvre les marqueurs essentiels et couramment étudiés au sein de CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19 et d’autres gènes importants de la DME et de la recherche clinique.
Chaque TaqMan test de métabolisme des médicaments et de génotypage des SNP dans le panel contient deux sondes spécifiques aux allèles et une paire d’amorces pour détecter la cible SNP spécifique. Les sondes et les amorces s’alignent de manière unique au sein du génome, permettant à la TaqMan technologie de génotypage d’offrir une spécificité supérieure. C’est cette spécificité qui permet à ces tests de détecter des cibles résidant dans des familles de gènes hautement homologues pouvant inclure des pseudogènes. TaqMan Les tests de génotypage du métabolisme des médicaments ont été développés en utilisant un haut niveau de bioinformatique et de rigueur en laboratoire humide. Tous les tests ont réussi des tests de performance impliquant 180 échantillons d’ADN uniques provenant de quatre populations différentes.
La plaque est préformatée et inventoriée, économique, pratique et facile à utiliser, sans besoin de robots coûteux. Les résultats sont reproductibles et cohérents entre échantillons, études et laboratoires—pour la même qualité de données d’une plaque à l’autre et d’un lot à l’autre, même avec des opérateurs différents.
Pour une livraison rapide, tous les essais de cette collection ont été fabriqués et mis en stock, prêts à être expédiés à température ambiante.
Chaque TaqMan test de métabolisme des médicaments et de génotypage des SNP dans le panel contient deux sondes spécifiques aux allèles et une paire d’amorces pour détecter la cible SNP spécifique. Les sondes et les amorces s’alignent de manière unique au sein du génome, permettant à la TaqMan technologie de génotypage d’offrir une spécificité supérieure. C’est cette spécificité qui permet à ces tests de détecter des cibles résidant dans des familles de gènes hautement homologues pouvant inclure des pseudogènes. TaqMan Les tests de génotypage du métabolisme des médicaments ont été développés en utilisant un haut niveau de bioinformatique et de rigueur en laboratoire humide. Tous les tests ont réussi des tests de performance impliquant 180 échantillons d’ADN uniques provenant de quatre populations différentes.
La plaque est préformatée et inventoriée, économique, pratique et facile à utiliser, sans besoin de robots coûteux. Les résultats sont reproductibles et cohérents entre échantillons, études et laboratoires—pour la même qualité de données d’une plaque à l’autre et d’un lot à l’autre, même avec des opérateurs différents.
Pour une livraison rapide, tous les essais de cette collection ont été fabriqués et mis en stock, prêts à être expédiés à température ambiante.
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | Comprend (10) plaques à 384 puits, chacune contenant un panneau défini de 64 tests préchargés et validés TaqMan en banc. Conserver à température ambiante. |
| Format | Plaque à 384 puits |
| Gamme de produit | TaqMan |
| Quantité | 10 plaques |
| Catégorie de recherche | Toxicologie & , métabolisme des médicaments |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Température ambiante |
| À utiliser avec (application) | Génotypage |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.