missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Applied Biosystems™ TaqMan™ Mixage Master Rapide Avancé pour qPCR, sans UNG

Numéro de catalogue. A44360
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
5 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A44360 5 mL
A44359 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. A44360 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur A44360
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    $942.00
    $575.98 / chaque

    Économisez $366.02

    39.0 % de rabais Les écarts et divulgations suivants peuvent entraîner des prix inférieurs aux rabais indiqués, sans toutefois entraîner de réductions de prix supplémentaires : Le prix affiché reflète une réduction promotionnelle temporaire. Aucun achat additionnel ni engagement commercial n’est requis pour bénéficier du prix réduit. Le prix peut être modifié en tout temps. Le prix promotionnel est valide uniquement pour les commandes en ligne. Votre tarification contractuelle peut différer. D’autres exclusions peuvent s’appliquer.
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

TaqMan Fast Advanced Master Mix offre une quantification précise et une fiabilité en peu de temps.

TaqMan Fast Advanced Master Mix offre une quantification précise et une fiabilité en peu de temps. Il offre des performances de premier ordre, incluant la plus large gamme quantifiable, en réactions simples et duplex, même avec des cibles difficiles. TaqMan Fast Advanced Master Mix contient AmpliTaq la polymérase ADN rapide, des dNTP avec dUTP, ROX un colorant (référence passive) et des composants tampons optimisés. Il est fourni à une concentration de 2X. Note : Ce TaqMan Fast Advanced Master Mix ne contient pas d’uracil-N-glycoslyase (UNG).

TaqMan Les fonctionnalités de Fast Advanced Master Mix incluent :

  • Performance de premier ordre—: sensibilité, précision, plage dynamique et spécificité supérieures comparées aux mixages standards en mode standard
  • Conçu pour une stabilité—améliorée sur le banc, stable à température ambiante jusqu’à 72 heures dans des réactions préassemblées
  • Optimisé pour le multiplexage—, validé pour le duplexing avec des tests de contrôle positif internes exogènes et endogènes
  • Temps de fonctionnement réduits (<40 minutes) sur instrumentation—rapide et standard, optimisée pour le mode rapide sur les instruments rapides et les conditions de cyclage rapide sur les instruments standards
  • Transition fluide vers vos expériences—validées avec TaqMan des tests pour l’expression génique et les microARN, ainsi TaqMan que des cartes micro-fluidiques en réseau

Meilleure performance de sa catégorie

TaqMan Le Fast Advanced Master Mix (Mélange maître avancé rapide) a été conçu pour offrir des performances équivalentes ou supérieures à celles des mélanges maîtres standard. Il a été comparé aux mélanges maîtres standard et rapides des principaux fournisseurs afin de garantir qu’il offre la meilleure sensibilité, précision, plage dynamique et spécificité de sa catégorie. TaqMan La gamme dynamique du Fast Advanced Master Mix (Mélange maître avancé rapide) (jusqu’à 7 logs) est la plus large du secteur. La sensibilité impressionnante du mélange est illustrée dans la figure ci-dessous qui compare les valeurs de Ct du TaqMan Fast Advanced Master Mix et TaqMan du Universal PCR Master Mix à travers un panel d’essais d’expression génique.

Stabilité sur paillasse pour une manipulation à haut débit et une grande commodité

TaqMan Le mélange maître rapide avancé a été conçu pour conserver un niveau élevé de performance dans les réactions préassemblées pendant une durée pouvant aller jusqu’à 72 heures. La stabilité de ce mélange garantit aux utilisateurs de systèmes de manipulation de liquides à haut débit que les résultats obtenus sur la première plaque seront identiques à ceux obtenus sur la dernière plaque. La figure ci-dessous montre un test effectué lors de l’assemblage (temps 0) et après 72 heures d’incubation à 30 °C, simulant le scénario à température ambiante le plus extrême.

Pour ceux dont les besoins en débit sont moins importants, la stabilité améliorée de ce mélange maître offre un confort supplémentaire à votre flux de travail, car vous n’êtes plus obligé de lancer immédiatement les plaques après leur assemblage.

Optimisé pour le multiplexage

Nous sommes conscients que la confiance est primordiale lorsqu’il s’agit de vos résultats. TaqMan Fast Advanced Master Mix a été conçu pour fournir des résultats précis pour les réactions duplex en utilisant un contrôle positif interne (IPC). La figure ci-dessous montre les résultats pour la cible βexpérimentale -actine (nom du gène : ACTB), qui a été diluée et amplifiée en série lors des réactions à cible unique et des réactions duplex.

Validé pour les tests microARN (miRNA)

TaqMan Le mélange maître rapide avancé a été validé pour une utilisation dans de multiples applications PCR en temps réel, y compris les tests microARN (miRNA). La formulation offre une spécificité et une plage dynamique élevées, les deux caractéristiques de performance les plus importantes qui déterminent la réussite des résultats lors du travail avec des microARN (miRNA). Les données présentées dans la figure ci-dessous démontrent une excellente linéarité de la PCR sur une plage de 6 log du modèle d’entrée.

Réduction des temps de fonctionnement des instruments standard

TaqMan Le mélange maître rapide avancé a été optimisé pour être utilisé avec des instruments rapides et standard, permettant ainsi aux chercheurs qui possèdent actuellement des instruments standard de profiter également des avantages en termes de performances et de gain de temps offerts par ce mélange. La figure ci-dessous illustre les résultats impressionnants obtenus en utilisant TaqMan le Fast Advanced Master Mix dans des conditions de cycle thermique rapide sur le Applied Biosystems système PCR en temps réel 7300. Le mix a été testé avec toute Applied Biosystems l’instrumentation PCR en temps réel standard pour permettre le succès, peu importe si vous possédez ou non un instrument à mode rapide.

REMARQUE : Le guide d’utilisation du produit peut être téléchargé ci-dessous. Lors de l’utilisation de cette version sans UNG du TaqMan Fast Advanced Master Mix, l’incubation UNG optionnelle à 50 °C pendant 2 minutes peut être omise.

Spécifications

Concentration 2X
Contenu et stockage Contient 1 tube (5 mL) 2X TaqMan Fast Advanced Master Mix suffisant pour 500 réactions

TaqMan. Le Fast Advanced Master Mix contient AmpliTaq une Fast DNA Polymerase, des dNTP (avec dUTP), ROX un colorant (référence passive) et un tampon optimisé.

Conserver à 2 °C à 8 °C dans le noir.
Méthode de détection Exemple-échantillon
Forme Liquide
Performance de la PCR pour les régions riches en GC Élevée
Méthode PCR qPCR
Polymérase AmpliTaq ADN polymérase rapide
Vitesse de réaction Rapide ou standard
À utiliser avec (équipement) 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 6 Pro, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio™ 7 Pro, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, Applied Biosystems AmpQuest 96
Capacité de multiplexage Duplex
Colorant de référence passive ROX (Pré-mélangé)
Gamme de produit TaqMan
Type de produit Mélange maître avancé rapide
Quantité 5 mL
Shipping condition (Condition d'expédition) Glace humide
Spécificité de la cible ADNc ou ADNg uniquement
À utiliser avec (application) Expression génétique, Analyse quantitative de l’ADN, Présence/Absence
Thermostabitilé 72 heures, réaction assemblée
Fidélité (vs. Taq) 2 X
Nb de réactions 500 réactions
Type d’échantillon ADN
Comprend dUTP
Tolérance aux inhibiteurs (simple) Élevée
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.