Learn More
Invitrogen™ TaqMan™ Kit Rapide Avancé Cells-to-CT™

Description
Comprend
Réactif de lyse cellulaire, DNAse I, Stop Solution, mélange enzymatique RT 20X, tampon RT 2X, TaqMan mélange master avancé rapide
Le TaqMan Fast Advanced Cells-to-Ct Kit est un système complet de lysat cellulaire conçu pour l’analyse de l’expression génique directement à partir de cellules cultivées sans purification d’ARN. TaqMan Les réactifs de lyse cellulaire Fast Advanced Cells-to-Ct sont fournis avec un mélange enzymatique de transcription inverse Fast Advanced de la plus haute sensibilité, un tampon RT 2X, et un mélange maître Fast Advanced de premier ordre TaqMan . Le TaqMan Fast Advanced Cells-to-Ct Kit vous offre toute la sensibilité dont vous avez besoin dans le flux de travail le plus rapide possible : Obtenez les résultats de l’expression génique d’une plaque cellulaire entière en environ 80 minutes.
Le TaqMan Fast Advanced Cells-to-Ct Kit est un système complet de lysat cellulaire conçu pour l’analyse de l’expression génique directement à partir de cellules cultivées sans purification d’ARN. TaqMan Les réactifs de lyse cellulaire Fast Advanced Cells-to-Ct sont fournis avec un mélange enzymatique à transcription inverse Fast Advanced de la plus haute sensibilité, un tampon RT 2x et un mélange maître Fast Advanced de premier ordre TaqMan . Le TaqMan Fast Advanced Cells-to-Ct Kit vous offre toute la sensibilité dont vous avez besoin dans le flux de travail le plus rapide possible : Obtenez les résultats de l’expression génique d’une plaque cellulaire entière en environ 80 minutes.
- Le flux de travail complet—optimisé inclut des réactifs de lyse cellulaire avec élimination de l’ADNg, un nouveau mélange enzymatique RT Fast Advanced, un tampon et un nouveau TaqMan Fast Advanced Master Mix
- Préparation rapide—d’échantillons de 7 minutes, incluant le traitement à la DNase, à température ambiante
- Des échantillons de lyse faciles—dans un tube ou directement dans des plaques de culture
- Robust—effectue une analyse d’expression génique sur 10 –100 000 cellules par échantillon; résultats équivalents à ceux provenant d’ARN purifié
- Efficient—contient suffisamment de réactifs pour générer 500 résultats de PCR en temps réel à partir de 100 échantillons de départ
Une méthode unique élimine le besoin d’isoler l’ARN des cellules cultivées
La Cells-to-Ct méthode propose un réactif de lyse unique qui lyse les cellules et protège l’ARN. Le retrait de l’ADN se fait simultanément lors de l’étape de lyse de 5 minutes afin de gagner du temps et d’améliorer la facilité d’utilisation. La lyse est ensuite arrêtée par l'ajout d'une « solution d'arrêt » qui se lie irréversiblement aux réactifs de la lyse.
Le TaqMan kit Fast Advanced Cells-to-CT contient des réactifs à transcription inverse (RT) pour la synthèse d’ADNc et TaqMan un mélange rapide avancé Master Mix pour une analyse PCR en temps réel. TaqMan Les ensembles d’amorce/sonde sont vendus séparément.
Préparation simple d’échantillons de 7 minutes
Le TaqMan kit Fast Advanced Cells-to-CT est conçu pour 10 –100 000 cellules cultivées par échantillon. Les cellules sont lavées dans du PBS et lysées en solution pendant cinq minutes à température ambiante; Le traitement par DNase peut être effectué simultanément. La lyse est terminée à température ambiante par une incubation de 2 minutes avec solution d’arrêt. Les lysats sont maintenant prêts pour la transcription inverse ou le stockage à –20 °C à court terme ou à -80 °C à long terme.
Maximiser la sensibilité de la détection
Contrairement à certains kits concurrents qui limitent la quantité de lysat dans la réaction RT à 10%, le TaqMan kit Fast Advanced Cells-to-CT peut accueillir 45% du volume total de la réaction RT en tant que lysat cellulaire. De plus, l’ADNc peut représenter jusqu’à 45% du volume de réaction PCR en temps réel. Le grand volume de lysat dans la réaction RT optimisée, ainsi que le grand volume d’ADNc lors de la PCR en temps réel qui suit utilisant le TaqMan Fast Advanced Master Mix, conduisent à une sensibilité maximale. Le mélange maître amplifie la cible de façon précise et précise, permettant la détection de petites quantités de cible, telles que les transcriptions exprimées à bas niveaux.
Réduction de la perte d’échantillon et de l’erreur de transfert
Comme les échantillons peuvent être traités directement dans des puits de culture (96 ou 384 puits), la manipulation des échantillons et le risque de perte ou d’erreur de transfert sont minimisés, facilitant un traitement rapide et à haut débit. Contrairement aux protocoles d’isolation à ARN en plusieurs étapes à l’ancienne, aucune étape de chauffage, de lavage ou de centrifugation n’est requise. Le kit simplifie grandement un processus laborieux de 30 –à 60 minutes et le réduit à 7 minutes.
Compatible avec les tests d’expression génique de référence TaqMan
Le TaqMan flux de travail Fast Advanced Cells-to-CT Kit permet une évaluation inégalée de l’expression génique avec n’importe lequel >des 700 000 TaqMan tests d’expression génique. Ce kit a été largement testé pour sa spécificité avec une large sélection de tests d’expression TaqMan génique.
Performance éprouvée, prouvée ensemble
Tous les composants du TaqMan kit Fast Advanced Cells-to-CT ont été optimisés pour des performances constantes et fiables. Cela élimine les incertitudes liées à l’assemblage séparé de kits de préparation d’échantillons, de RT et de PCR en temps réel. Et le TaqMan kit Fast Advanced Cells-to-CT a été validé avec TaqMan des essais d’expression génique pour une assurance qualité accrue, vous offrant la sensibilité nécessaire dans le flux de travail de l’échantillon à la réponse le plus rapide possible.
Spécifications
Spécifications
| Concentration | 2X |
| Contenu et stockage | Mélange enzymatique RT avancé rapide 20X, 100 μL, tampon RT avancé rapide 2X, 2 mL, solution de lyse, 2 mL, solution d’arrêt, 220 μL, DNase I, 22 μL, TaqMan mélange master rapide avancé, 1 mL, conserver à -5 °C à -30 °C. |
| Méthode de détection | TaqMan |
| Format | Tube |
| Performance de la PCR pour les régions riches en GC | Élevée |
| Méthode PCR | RT-qPCR en 2 étapes |
| Vitesse de réaction | 7 min. |
| DNase | 22 μL DNase I |
| Compatibilité à haut débit | Compatibilité à haut débit |
| Gamme de produit | Cellules-to-CT |
| Afficher plus de résultats |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.