Learn More
Invitrogen™ TaqMan™ Cells-to-CT™ Kit HepatoExpress™

Description
Le TaqMan kit Cells-to-CT HepatoExpress offre une solution complète de lyse cellulaire et de flux de travail RT-qPCR conçue pour une analyse d’expression génique à haut débit directement à partir d’hépatocytes primaires cultivés, sans avoir besoin de purification de l’ARN. Ce kit innovant comprend la solution de lyse HepatoExpress, le réactif HepatoExpress LysisGuard, l’enzyme ezDNase , le SuperScript VILO IV Master Mix et le TaqMan Fast Advanced Master Mix. La solution de lyse HepatoExpress nouvellement développée et les réactifs LysisGuard offrent une performance de lyse supérieure et une stabilité de l’échantillon, tandis que les meilleurs réactifs RT-qPCR offrent une grande sensibilité pour un flux de travail fluide de bout en bout en environ 75 minutes.
Les caractéristiques du TaqMan kit Cells-to-CT HepatoExpress incluent :
- Flux de travail—sans effort, processus simples qui supportent un traitement à haut débit et l’automatisation
- Pas de purification—fastidieuse de l’ARN, pas de colonnes, de billes, de chauffage ou de centrifugation
- Amélioration de la stabilité et de l’efficacité de la lyse—, lyse primaire des hépatocytes, tout en préservant l’ARN
- La performance—robuste permet d’obtenir des résultats équivalents à ceux de l’ARN purifié
- La flexibilité—maximale permet d’accueillir des superpositions de matrices extracellulaires et du multiplexage des cibles
- Solution—durable : réactifs conformes au REACH et minimisation des déchets plastiques
Chimie optimisée sans sacrifier la sensibilité
L’analyse de l’expression génique à partir des hépatocytes primaires est maintenant simplifiée grâce à notre TaqMan kit Cells-to-CT HepatoExpress. Avec une lyse puissante qui pénètre les superpositions de matrices extracellulaires sans dégrader l’ARN, ce produit permet un flux de travail rapide sans compromettre la sensibilité. L’inclusion de ezDNase permet un retrait intégré de l’ADN génomique lors de la lyse cellulaire. Après une incubation de 10 minutes à température ambiante, le lysat est prêt pour la transcription inverse à l’aide du SuperScript VILO IV Master Mix. Une fois la réaction RT terminée, l’analyse qPCR est réalisée à l’aide du TaqMan Fast Advanced qPCR Master Mix et d’un TaqMan test d’expression génique.
Flux de travail simplifié avec des performances éprouvées
L’ARN préparé à l’aide de la TaqMan technologie Cells-to-CT HepatoExpress accélère et rationalise considérablement l’analyse de l’expression génique des hépatocytes primaires. Les lysats cellulaires présentent une sensibilité et une spécificité équivalentes à celles de l’ARN extrait selon les méthodes traditionnelles d’isolation de colonnes de spin.
La procédure de lyse prépare simultanément les lysats cellulaires pour la RT-qPCR et retire l’ADN génomique en seulement dix minutes. L’étape de lyse est facilement automatisée grâce à des plateformes robotiques pour un traitement à haut débit de plaques à 96 puits, car elle se déroule entièrement à température ambiante. Le SuperScript IV VILO RT Master Mix à haute efficacité transcrit linéairement l’ARN sur une large plage d’entrée, même avec une pureté de modèle sous-optimale. De plus, le TaqMan kit Cells-to-CT HepatoExpress permet la détection multiplexée des cibles et est compatible avec plus de 700 000 TaqMan tests d’expression génique.
Spécifications
Spécifications
| Content And Storage | Solution de lyse HepatoExpress (température ambiante), HepatoExpress LysisGuard (-20 °C), Express ezDNase (-20 °C), SuperScript IV VILO Master Mix (-20 °C), SuperScript IV VILO sans contrôle RT (-20 °C), TaqMan Fast Advanced Master Mix (4 °C) |
| Detection Method | TaqMan |
| Form | Liquide |
| Format | Kit |
| GC-Rich PCR Performance | Élevée |
| PCR Method | RT-qPCR en 2 étapes |
| Reaction Speed | 10 min. |
| High-throughput Compatibility | Oui |
| Label or Dye | ROX |
| Product Type | Lyse cellulaire directe vers kit RT-qPCR |
| Afficher plus de résultats |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.