missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Ensemble des cartes MicroARN A+B Array Rodent v3.0
Spécifications
Spécifications
| Catégorie | Ensemble des cartes MicroARN A+B Array Rodent |
| Format | Carte microfluidique à 384 puits |
| Espèces | Souris, Rat |
| Contenu et stockage | Sommaire : Réseaux à 384 puits et CD d’informations. Stockage : Les TaqMan™ réseaux de microARN sont expédiés à température ambiante. À leur arrivée, stockez les réseaux de 2 à 8 ° et protégez-les de la lumière. |
| Forme | Séché |
| À utiliser avec (équipement) | AB Système 7900 HT à 384 puits |
| Comprend | 384-Puits Arrays, CD d’information |
| Étiquette ou colorant | FAM |
| Gamme de produit | TaqMan |
| Quantité | 4 cartes x 2 |
| Afficher plus de résultats |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.