missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TAN Standard (Certifié), Fisher Chemical
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | TAN Standard |
| Emballage | Verre ambré |
| Désignation | Test Réussi |
| Forme physique | Liquide |
| Concentration | 2,45 à 2,55 mg KOH/g |
| Couleur | Incolore |
| Quantité | 500 mL |
| Niveau | Certifié |