missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gomme de tamarin à partir de graines de tamarin, Polysaccharide, TCI America™

Numéro de catalogue. T090925G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T090925G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. T090925G Fournisseur TCI America Code fournisseur T090925G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 39386-78-2
Numéro MDL MFCD00148561

Spécifications

Nom ou substance chimique Tamarind Gum from Tamarind seed, Polysaccharide
Quantité 25 g
Forme physique Poudre cristalline