missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Troemner™ Talboys™ Thermomètre/collier d’extension thermocouple

Numéro de catalogue. 02300216
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
178 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Diamètre (métrique)
02300216 178 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 02300216 Fournisseur Troemner™ Code fournisseur 30392239

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Contient des tubes en verre/thermomètres ou thermocouples. La pince d’extension Troemner™ Talboys™ thermomètre/thermocouple est fabriquée dans le USA.

  • Léger
  • Le serrage de l’écrou d’aipillure applique une tension aux mâchoires plaquées nickel
  • Contient des tubes en verre/thermomètres ou thermocouples jusqu’à 178 mm (7 po). depuis la tige de support

Spécifications

Catégorie Thermomètre/collier d’extension thermocouple
Diamètre (impériale) 7 in
Diamètre (métrique) 178 mm